Merck
167177
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone
97%
別名:
2,5-Dihydroxyphenylacetic acid lactone, Homogentisic lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6O3
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
128621
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
192-194 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2OC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(10)11-7/h1-3,9H,4H2
InChI Key
POUITAHNNRJWMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone participates in lewis acid mediated synthesis of 2(3H)-benzofuranones.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
167177-BULK:
167177-VAR:
167177-1G:
167177-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lewis acid promoted synthesis of 2 (3H)-benzofuranones.
Babu BR, et al.
Indian J. Chem. B, 45(11), 2546-2546 (2006)
Hagai Tavori et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7504-7509 (2008-06-24)
Paraoxonase1 (PON1) is a HDL bound enzyme and many of the anti-atherogenic properties of HDL are attributed to PON1. The enzyme precise mechanism of protective action and its endogenous substrate remain elusive. PON1 hydrolyzes organophosphates, arylesters and lactones, whereas the