Merck
165816
Sigma-Aldrich
11-ブロモウンデカン酸
technical grade, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥26,200
¥26,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥26,200
About This Item
化学式:
Br(CH2)10COOH
CAS番号:
分子量:
265.19
Beilstein:
1767205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
アッセイ
95%
bp
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
InChI Key
IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
11-Bromoundecanoic acid reacts with potassium salt of dimethyl hydantoin to yield 4,4-dimethyl hydantoin-undecanoic acid[1].
アプリケーション
11-Bromoundecanoic acid was used in the synthesis of 11-phenoxyundecyl phosphate[2] and 11-hydroxytetradecanoic acid[3].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
165816-250G:
165816-50G:
165816-VAR:
165816-25KG:
165816-BULK:
165816-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Revathi V Padmanabhuni et al.
Industrial & engineering chemistry research, 51(14), 5148-5156 (2012-09-04)
The purpose of this study was to demonstrate that the surface of CaCO(3) fillers could be coated with an N-halamine based fatty acid to make the filler surface organophilic and accomplish antibacterial activity simultaneously, rendering the resulting polymer-filler composites antimicrobial.
L L Danilov et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 35(3), 431-432 (2009-07-22)
A new scheme of synthesis of 11-phenoxyundecyl phosphate from 11-bromoundecanoic acid was suggested for its ability to react as an acceptor of 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl phosphate in a reaction catalyzed by UDP-N-acetylglucosamine : polyprenyl phosphate N-acetylglucosamine phosphotransferase from Salmonella arizona O:59.
I Navarro et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 4(3), 439-443 (1996-03-01)
The synthesis of deuterium labeled 11- and 12-hydroxytetradecanoic acids to study a (11E) desaturase in the moth Spodoptera littoralis is reported. [14,14,14-2H3] 12-hydroxytetradecanoic acid was synthesized in four steps from 11-iodo-1-undecene in 49% overall yield. Deuterium was introduced by reaction