Merck
161985
Sigma-Aldrich
p-Chloromercuriobenzoate
別名:
4-(ヒドロキシメルクリオ)安息香酸ナトリウム, p-ヒドロキシメルクリ安息香酸 ナトリウム塩, PCMB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-HOHgC6H4CO2Na
CAS番号:
分子量:
360.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
SMILES記法
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
161985-VAR:
161985-25G:4548173249421
161985-BULK:
161985-5G:4548173249438
161985-10KG:
161985-1G:4548173249414
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Beatrice Campanella et al.
Analytical biochemistry, 483, 27-33 (2015-05-07)
The aim of our study was to investigate how denaturing agents commonly used in protein analysis influence the labeling between a reactive molecule and proteins. For this reason, we investigated the labeling of ovalbumin (OVA) as a globular model protein