Merck
160466
Sigma-Aldrich
1,2,5,6-Diepoxycyclooctane
96%
別名:
2,7-Dioxatwistane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O2
CAS番号:
分子量:
140.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
powder
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
70 °C/0.04 mmHg (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CC2OC2CCC3OC13
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-8(10-6)4-3-7-5(1)9-7/h5-8H,1-4H2
InChI Key
USGYMDAUQBQWFU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
160466-VAR:
160466-BULK:
160466-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)