Merck
158070
Sigma-Aldrich
2-Oxopropyltriphenylphosphonium chloride
98%
別名:
Acetonyltriphenylphosphonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2P(Cl)(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
354.81
Beilstein:
3922783
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
243-245 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20OP.ClH/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XAMZZEBAJZJERT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルアルケニルキノロン類の抗マイコバクテリア活性の研究に用います。
以下の合成に用いる反応剤です。
  • Suzukiカップリング-Wittigオレフィン化を用いる、複数の芳香環やヘテロ芳香環を含む不飽和エステルおよびケトン
  • 位置選択的環化縮合を経由する縮環酸素ヘテロ環および縮環窒素ヘテロ環
Wittigオレフィン化に用いる反応剤
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
158070-BULK:
158070-VAR:
158070-100G:
158070-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)