Merck
157651
Sigma-Aldrich
2-クロロエタンスルホン酸ナトリウム 一水和物
98%
別名:
2-クロロエタンスルホン酸 ナトリウム塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2SO3Na · H2O
CAS番号:
分子量:
184.57
Beilstein:
5649202
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
292 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
sulfonic acid
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate was used as sulfoethylating agent in the preparation of sulfoethyl cellulose.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
157651-VAR:
157651-BULK:
157651-25G:
157651-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of low sulfoethylated cellulose.
Zhang K, et al.
Carbohydrate Polymers, 83(2), 616-622 (2011)