Merck
155349
Sigma-Aldrich
Thallium(I) cyclopentadienide
97%
別名:
5-シクロペンタジエニル)タリウム, NSC 114719, シクロペンタジエニルタリウム, 第一タリウム シクロペンタジエニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5Tl
CAS番号:
分子量:
269.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: thallium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
300 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Tl].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.Tl/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
InChI Key
RKLJDPOVAWGBSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下のものの調製に用いる試薬
  • ビニル付加重合や共重合反応の触媒としてのη5-シクロペンタジエニルパラジウム(II)錯体
  • 酸化的環化による多用途の炭素リガンド
  • Me Liとルイス酸による架橋シクロペンタジエニルシロキソリガンドを有する異性体二核ジシクロペンタジエニルTiクロリド錯体
  • トリプルデッカー型の臭化物錯体
  • 位置特異的なナフチル炭素-水素結合活性化によるナフチルアゾシクロパラダート
以下のものの反応物:
  • U3+メタロセンアミジンの選択的還元
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
155349-50G:
155349-1G:
155349-BULK:
155349-VAR:
155349-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)