Merck
15372
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
≥99.0% (T)
別名:
(R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24N2O3
CAS番号:
分子量:
256.34
Beilstein:
4907143
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (T)
光学活性
[α]20/D +14±1°, c = 1% in methylene chloride
mp
67-69 °C
68-70 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1[C@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Chiral glycine derivative used for the synthesis of amino acids[1][2][3]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15372-1G:
15372-BULK:
15372-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 237-237 (1987)
M. Gander-Coquoz et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 224-224 (1988)
R. Fitzi et al.
Tetrahedron, 44, 5277-5277 (1988)