Merck
153419
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロフェニルヒドラジン 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
213.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
225 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
hydrazine
SMILES記法
Cl.NNc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI Key
CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used in the preparation of 1-(2,6-dichlorophenyl)-4-methyl-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, ethyl ester.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
153419-BULK:
153419-VAR:
153419-1G:
153419-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sean R Donohue et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(11), 3712-3720 (2006-02-10)
Cannabinoid type-1 (CB(1)) receptor ligands, derived from the 1,5-diarylpyrazole core template of rimonabant (Acomplia), have been the focus of several studies aimed at examining structure-activity relationships (SARs). The purpose of this study was to design and synthesize a set of