Merck
15299
Sigma-Aldrich
Boc-4-Abz-OH
≥98.0% (T)
別名:
4-(Boc-アミノ)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
237.25
Beilstein:
2115614
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (T)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~200 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
PABAのBOC保護誘導体[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15299-VAR:
15299-BULK:
15299-5G:
15299-1G:
15299-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M H Norman et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(5), 1172-1188 (1996-03-01)
A series of substituted (4-(4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl)butyl)benzamide derivatives was prepared and evaluated as potential atypical antipsychotic agents. The target compounds were readily prepared from their benzoyl chloride, benzoic acid, or isatoic anhydride precursors, and they were evaluated in vitro for their ability