Merck
15105
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-ONp
≥98.0% (HPLC)
別名:
Boc-L-glutamine 4-nitrophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21N3O7
CAS番号:
分子量:
367.35
Beilstein:
1896303
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H21N3O7/c1-16(2,3)26-15(22)18-12(8-9-13(17)20)14(21)25-11-6-4-10(5-7-11)19(23)24/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,22)/t12-/m0/s1
InChI Key
HJMMCTZLXOVMFB-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15105-BULK:
15105-VAR:
15105-5G:
15105-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)