Merck
15009
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-2-(トリフルオロメチル)-D-フェニルアラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18F3NO4
CAS番号:
分子量:
333.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-6-4-5-7-10(9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
InChI Key
XKMOOODKNPYTEE-LLVKDONJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15009-BULK:
15009-1G:
15009-VAR:
15009-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)