Merck
149969
Sigma-Aldrich
3-(1-アダマンチル)-3-オキソプロピオン酸エチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O3
CAS番号:
分子量:
250.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
108-110 °C/0.06 mmHg (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-18-14(17)6-13(16)15-7-10-3-11(8-15)5-12(4-10)9-15/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12-,15-
InChI Key
FOISHGXCIBGQJU-WUQLGEGHSA-N
アプリケーション
Ethyl 3-(1-adamantyl)-3-oxopropionate may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
149969-1G:
149969-VAR:
149969-BULK:
149969-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)