Merck
14979
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
(S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-L-β-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO4
CAS番号:
分子量:
279.33
Beilstein:
3060457
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D −19.0±2°, c = 1% in methylene chloride
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
101-107 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(10-13(17)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI Key
ACKWQHCPHJQANL-LBPRGKRZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14979-VAR:
14979-BULK:
14979-5G:
14979-250MG:
14979-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)