Merck
148954
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
97%
別名:
Undecanoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
214.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl undecanoate was used to prepare the corresponding aldehyde in the presence of Lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (LDBBA)[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
148954-BULK:
148954-100G:
148954-25G:
148954-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride, a new and efficient reducing agent for the conversion of esters to aldehydes.
Tetrahedron Letters, 48(29), 5061-5064 (2007)