Merck
14804
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
≥98.0%
別名:
o-Phenylenebis(dimethylsilane)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[SiH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
194.42
Beilstein:
2937027
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
屈折率
n20/D 1.51 (lit.)
n20/D 1.51
bp
101 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[SiH](C)c1ccccc1[SiH](C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChI Key
QAUCEYVYCBYVDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Protecting group-reagent for amines and amino acids forming "benzostabase" derivatives, more acid-stable than "stabase" analogs; Reaction with olefins and ynes
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
14804-BULK:
14804-5ML:
14804-VAR:
14804-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F. Cavelier-Frontin et al.
Tetrahedron, 47, 9807-9807 (1991)
M. Tanaka et al.
Organometallics, 10, 16-16 (1991)
R.P. Bonar-Law et al
Tetrahedron Letters, 31, 6721-6721 (1990)
Tetrahedron, 47, 9807-9807 (1993)