Merck
146285
Sigma-Aldrich
2-フルオロベンゾトリクロリド
99%
別名:
2-フルオロ-α,α,α-トリクロロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CCl3
CAS番号:
分子量:
213.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
75 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)