Merck
144355
Sigma-Aldrich
4-Aminodibenzenesulfonamide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O4S2
CAS番号:
分子量:
312.36
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c13-10-6-8-12(9-7-10)20(17,18)14-19(15,16)11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChI Key
TXWROWPXUQZXFZ-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)