Merck
142956
Sigma-Aldrich
2,4-ジニトロベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
266.62
Beilstein:
2147583
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
101-103 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClN2O6S/c7-16(14,15)6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
InChI Key
SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4-ジニトロベンゼンスルホニルクロリドは、グリコシルアミンのスルホン化を引き起こし、N-グリコシル-2,4-ジニトロベンゼンスルホンアミドを生成します
最高3.5%のベンゼンが含まれる可能性があります。
アプリケーション
2,4- ジニトロベンゼンスルホニルクロリドは1級アミン類の保護に使用されました。この化合物は2-[(2,4ジニトロフェニル)スルホニル]アミノ酢酸tert-ブチルの合成における出発試薬として使用されました
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
142956-25G:4548173920559
142956-5G:4548173920566
142956-BULK:
142956-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rachel J Ball et al.
Artificial DNA, PNA & XNA, 1(1), 27-35 (2011-06-21)
Halogen-labelled peptide organic acid (HPOA) monomers have been synthesised and incorporated into sequence-specific peptide nucleic acid (PNA) probes. Three different types of probe have been prepared; the unmodified PNA probe, the PNA probe with a mass marker, and the PNA
Vishwanath Gaitonde et al.
Journal of carbohydrate chemistry, 31(4-6), 353-370 (2013-01-26)
The N-glycosyl-2,4-dinitrobenzenesulfonamides were accessed via benzoyl-protected β-glycosyl azides. The azides were reduced with Adams' catalyst to the corresponding amines. The glycosylamines were sulfonated with 2,4-dinitrobenzenesulfonyl chloride to form N-glycosyl-2,4-dinitrobenzenesulfonamides in moderate yields. β-Glycosyl amides were then prepared in 67 -