Merck
13468
Sigma-Aldrich
2-フェニル-1,3-ジオキサン-5-オール
mixture of cis and trans, ≥97.0% (HPLC)
別名:
1,3-O-ベンジリデングリセロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O3
CAS番号:
分子量:
180.20
Beilstein:
84059
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1COC(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
InChI Key
BWKDAAFSXYPQOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シス-2-フェニル-1,3-ジオキサン-5-オールは、トリフェニルホスフィン-四臭化炭素と反応して、シス-4-ブロモメチル-2-フェニル-1,3-ジオキソランに加え、そのトランス-ジアステレオマーおよびトランス-5-ブロモ-2-フェニル-1,3-ジオキサンが得られる。
アプリケーション
2-フェニル-1,3-ジオキサン-5-オルは、5-ベンジルオキシ1,3-ジオキサン-2-オン(グリセロールモノマーの炭酸塩)合成の出発物質として使用できます。 2-エチルヘキサン酸スズ(II)(Sn(oct)2)存在下でε-カプロラクトンと開環重合します。
2-フェニル-1,3-ジオキサン-5-オールは、ε-カプロラクトンと共重合体を形成するグリセロールモノマー、5-ベンジルオキシ-1,3-ジオキサン-2-オンの炭酸塩の合成で出発試薬として使用されました
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13468-1G-F:
13468-5G-F:
13468-VAR-F:
13468-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nucleophilic substitution in glycerol derivatives. Part VI. Halogenodeoxygenation of 2-phenyl-1, 3-dioxan-5-ol to give 1, 3-dioxans and 1, 3-dioxolans.
Aneja R and Davies AP.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 141-145 (1974)
Poly (carbonate ester) s based on units of 6-hydroxyhexanoic acid and glycerol.
Wolinsky JB, et al.
Macromolecules, 40(20), 7065-7068 (2007)