Merck
13450
Sigma-Aldrich
ベンジルヒドラジン シュウ酸塩
≥96.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NHNH2 · (COOH)2
CAS番号:
分子量:
212.20
Beilstein:
3759765
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0%
形状
solid
mp
183-188 °C (dec.)
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.NNCc1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2.C2H2O4/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;3-1(4)2(5)6/h1-5,9H,6,8H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
RCHUSXHCJLZTEY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Benzylhydrazine oxalate salt was used to study the reactions of bovine serum amine oxidase with benzylhydrazine.
生物化学的/生理学的作用
Benzylhydrazine inhibits irreversibly human brain type A and type B monoamine oxidase.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
13450-5G-F:
13450-25G-F:
13450-BULK-F:
13450-BULK-R:
13450-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benzylhydrazine--a selective inhibitor of human and rat brain monoamine oxidase.
J A Roth
Biochemical pharmacology, 28(6), 729-732 (1979-03-15)
L Morpurgo et al.
The Biochemical journal, 260(1), 19-25 (1989-05-15)
Bovine serum amine oxidase is inhibited by benzylhydrazine (BHy), but recovers full activity after a few hours incubation [Hucko-Haas & Reed (1970) Biochem. Biophys. Res. Commun. 38, 396-400]. The first phase of the process, requiring about 15 min, was found