Merck
130877
Sigma-Aldrich
5-アミノインダン
95%
別名:
5-インダンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N
CAS番号:
分子量:
133.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
bp
247-249 °C/745 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H11N/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3,10H2
InChI Key
LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Aminoindan was used in the synthesis of ligand 18/18 (2-(5-aminoindan)-6-(5-aminoindan)-4-chloro-s-triazine).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
130877-VAR:
130877-10G:
130877-50G:
130877-1G:
130877-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
U D Palanisamy et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 746(2), 265-281 (2000-11-15)
A combination of rational design based on mimicking natural protein-carbohydrate interactions and solid-phase combinatorial chemistry has led to the identification of an affinity ligand which displays selectivity for the mannose moiety of glycoproteins. The ligand, denoted 18/18 and comprising a