Merck
130761
Sigma-Aldrich
(3′-Nitropropiophenone)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4COC2H5
CAS番号:
分子量:
179.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
98-101 °C (lit.)
官能基
ketone
nitro
SMILES記法
CCC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3′-Nitropropiophenone was used to study the FTIR and FT Raman spectra in the regions 3500-100 cm(-1).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
130761-VAR:
130761-25G:
130761-BULK:
130761-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Udhayakala et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 75(2), 567-573 (2009-12-25)
The FTIR and FT Raman spectra of 3'-chloropropiophenone and 3'-nitropropiophenone have been recorded in the regions 4000-400 and 3500-100 cm(-1) respectively. The optimized geometry, frequency and intensity of the vibrational bands of 3'-chloropropiophenone and 3'-nitropropiophenone were obtained by ab initio