Merck
124516
Sigma-Aldrich
Girard′s Reagent P
98%
別名:
1-(Carboxymethyl)pyridinium chloride hydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10ClN3O
CAS番号:
分子量:
187.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
201-203 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].NNC(=O)C[n+]1ccccc1
詳細
Gives water-soluble derivatives of ketones and ketosteroids.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)