Merck
124257
Sigma-Aldrich
N-ブチルジエタノールアミン
98%
別名:
2,2′-ブチルイミノジエタノール, N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)ブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
161.24
Beilstein:
1739642
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
蒸気密度
5.5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
InChI Key
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Butyldiethanolamine is a tertiary amine. Densities and excess molar volumes of its binary mixtures with water have been evaluated in the temperature range of 298.15 to 353.15K.
アプリケーション
N-Butyldiethanolamine (H2bdea) may be used in the preparation of following copper(II) compounds [Hdnba = 3,5-dinitrobenzoic acid, Hpta = p-toluic acid, H2tpa = terephthalic acid):
  • mononuclear [Cu(Hbdea)2]·2Hdnba
  • dinuclear [Cu2(μ-Hbdea)2(N3)2]
  • [Cu2(μ-Hbdea)2(pta)2]·2H2O
  • 1D polymeric [Cu2(μ-Hbdea)2(μ-tpa)]n.2nH2O
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
265.1 °F - closed cup
引火点(℃)
129.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
124257-BULK:
124257-5ML:
124257-1L:
124257-2L:
124257-500ML:
124257-VAR:
124257-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Densities and volumetric properties of the aqueous solutions of 2-amino-2-methyl-1-propanol, n-butyldiethanolamine and n-propylethanolamine at temperatures from 298.15 to 353.15 K.
Chan C, et al.
Fluid Phase Equilibria, 198(2), 239-250 (2002)
Katrin R Gruenwald et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (12)(12), 2109-2120 (2009-03-11)
The new mononuclear [Cu(Hbdea)(2)].2Hdnba (), dinuclear [Cu(2)(mu-Hbdea)(2)(N(3))(2)] () and [Cu(2)(mu-Hbdea)(2)(pta)(2)].2H(2)O (), and 1D polymeric [Cu(2)(mu-Hbdea)(2)(mu-tpa)](n).2nH(2)O () copper(II) compounds have been prepared by self-assembly, in aqueous alkali medium and at ambient conditions, from Cu(II) acetate, N-butyldiethanolamine (H(2)bdea) and the corresponding auxiliary