Merck
124079
5-Bromoisatin
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
226.03
Beilstein:
383760
MDL番号:
アッセイ
95%
mp
247-252 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI Key
MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Contains isatin
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)