Merck
122521
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシピリジンN-オキシド
99%
別名:
3-ピリジノール N-オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO2
CAS番号:
分子量:
111.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
190-192 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C5H5NO2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7H
InChI Key
YMEZKRMAPQIBQH-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Hydroxypyridine N-oxide exists in ethanol in the form of free base and in acid medium in the form of conjugate acid.
アプリケーション
3-Hydroxypyridine N-oxide was used to study the substrate specificity of dimethyl sulfoxide reductase, isolated from anaerobically grown Escherichia coli.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
122521-25G:
122521-5G:
122521-100G:
122521-BULK:
122521-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure and reactivity of 3-hydroxypyridine N-oxide.
Grachev VT, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 10(1), 80-83 (1974)
J H Weiner et al.
Journal of bacteriology, 170(4), 1505-1510 (1988-04-01)
Dimethyl sulfoxide reductase, a terminal electron transfer enzyme, was purified from anaerobically grown Escherichia coli harboring a plasmid which codes for dimethyl sulfoxide reductase. The enzyme was purified to greater than 90% homogeneity from cell envelopes by a three-step purification