アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
テクニック
HPLC: suitable
色
white to off-white
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(N)(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
NHTGHBARYWONDQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TH(7054)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
120693-1G:
120693-25G:
120693-500G:
120693-5KG:
120693-BULK:
120693-VAR:
120693-5G:
試験成績書(COA)