Merck
119024
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-2-ヨード-6-メチルピリジン
97%
別名:
2-ヨード-6-メチル-3-ピリジノール, 6-ヨード-2-ピコリン-5-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6INO
CAS番号:
分子量:
235.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
197-199 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Cc1ccc(O)c(I)n1
InChI
1S/C6H6INO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
InChI Key
HRZOWBGCOJWHDY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
119024-BULK:
119024-VAR:
119024-5G:
119024-1G:4548173992570
119024-250MG:4548173992587
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)