Merck
110256
Sigma-Aldrich
5-メチル-2-ヘキサノン
99%
別名:
イソブチルアセトン, イソペンチルメチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
114.19
Beilstein:
506163
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
蒸気密度
3.94 (vs air)
蒸気圧
4.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
797 °F
expl. lim.
1.35-8.2 %, 93 °F
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
145 °C
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110256-5G:
110256-BULK:
110256-100G:
110256-1KG:
110256-VAR:
110256-3KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G V Katz et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 6(3), 498-505 (1986-04-01)
Rats were exposed by inhalation, 6 hr/day, 5 days/week, to target vapor concentrations of 2000, 1000, or 0 ppm of methyl isoamyl ketone (MIAK) for 12 exposures spanning 16 days, and 2000, 1000, 200, or 0 ppm for 69 exposures