Merck
10927
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Aib-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
N-Boc-α-(メチルアミノ)イソ酪酸, Boc-N,2-ジメチルアラニン, Boc-N-メチル-Aib
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO4
CAS番号:
分子量:
217.26
Beilstein:
7371082
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
154-158 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11(6)10(4,5)7(12)13/h1-6H3,(H,12,13)
InChI Key
KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10927-1G:
10927-VAR:
10927-BULK:
10927-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ryan W Barrs et al.
Chemical reviews, 120(19), 10887-10949 (2020-09-02)
Microvasculature functions at the tissue and cell level, regulating local mass exchange of oxygen and nutrient-rich blood. While there has been considerable success in the biofabrication of large- and small-vessel replacements, functional microvasculature has been particularly challenging to engineer due