Merck
10910
Sigma-Aldrich
3-オキソ吉草酸メチル
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥98.5% (GC)
別名:
PEM, 3-オキソペンタン酸メチル, メチルプロピオニルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
1753684
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
アッセイ
≥98.5% (GC)
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)CC(=O)OC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)