Merck
108405
Sigma-Aldrich
ジクロロ酢酸メチル
≥99%
別名:
Dichloroacetic acid methyl ester, NSC 2882
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
142.97
Beilstein:
1747542
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
InChI Key
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant involved in:
  • Nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes
  • Azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition
  • Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines
  • Three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines
  • Catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin
  • Addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)