Merck
10834
Sigma-Aldrich
Silicone oil AS 100
viscosity ~100 mPa.s,   neat(25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥7,140
¥7,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥7,140
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
¥7,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
屈折率
n20/D 1.422
粘度
~100 mPa.s, neat(25 °C)
密度
0.995 g/cm3
詳細
Silicone oil AS 100 is a segmenting fluid used in biomedical microdevices[1]. It is viscous in nature.
アプリケーション
Silicone oil AS 100 was used to study the compatibility of segmenting fluids for two phase flow applications in biomedical microdevices[1].
特徴および利点
特に良好な熱安定性(-60~+200°C)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
518.0 °F
引火点(℃)
270 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10834-500ML:
10834-100ML:
10834-BULK:
10834-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E J Walsh et al.
Biomedical microdevices, 7(4), 269-272 (2006-01-13)
This paper evaluates the compatibility of segmenting fluids for two phase flow applications in biomedical microdevices. The evaluated fluids are chosen due to the variations in fluid properties and cost, while also reflecting their use in the recent literature. These