Merck
106909
Sigma-Aldrich
1-Aziridineethanol
97%
別名:
1-(2-Hydroxyethyl)ethylenimine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO
CAS番号:
分子量:
87.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
97%
自己発火温度
635 °F
含みます
1-3% dissolved sodium hydroxide as inhibitor
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
167.9 °C (lit.)
密度
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCN1CC1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)