Merck
105090
Sigma-Aldrich
メチレンジチオシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(SCN)2
CAS番号:
分子量:
130.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES記法
N#CSCSC#N