Merck
103985
Sigma-Aldrich
シクロペンタンメタノール
98%
別名:
(ヒドロキシメチル)シクロペンタン, シクロペンチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9CH2OH
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1919000
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6-7H,1-5H2
InChI Key
ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cyclopentanemethanol was used to study catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at a glassy carbon electrode in acetonitrile containing tetramethylammonium tetrafluoroborate by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
103985-BULK:
103985-1G:
103985-VAR:
103985-10G:
103985-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at glassy carbon cathodes in acetonitrile.
Fang DM, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148(12), E464-E467 (2001)