グレード
reagent grade
蒸気密度
4.55 (vs air)
蒸気圧
0.18 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
723 °F
expl. lim.
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI Key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
102415-3KG:
102415-VAR:
102415-18L:
102415-BULK:
102415-2.5L:
102415-4L:
102415-20L:
102415-5ML:
102415-1L:
102415-100ML:
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)