Merck
ADVH9A1C417E
AChemBlock
4-Fluorobenzoyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥166,000
1 G
¥350,000
ベンダーカタログ番号: X202156-250MG
¥166,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥166,000
1 G
¥350,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.1
ベンダーカタログ番号: X202156-250MG
¥166,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-fluorobenzoyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H4F2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
InChI Key
GIQURHRJQIPDKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x202156-4-fluorobenzoyl-fluoride.html
Synonym
4-fluorobenzoyl fluoride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x202156-4-fluorobenzoyl-fluoride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)