Merck
ADVH99BD5EDD
AChemBlock
potassium 4,4'-(2,6-dibromo-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-4,4-diyl)bis(butane-1-sulfonate)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥52,700
250 MG
¥97,600
ベンダーカタログ番号: X209352-100MG
¥52,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥52,700
250 MG
¥97,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
684.59
ベンダーカタログ番号: X209352-100MG
¥52,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
potassium 4,4'-(2,6-dibromo-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-4,4-diyl)bis(butane-1-sulfonate)
Inchi Code
1S/C17H20Br2O6S4.2K/c18-13-9-11-15(26-13)16-12(10-14(19)27-16)17(11,5-1-3-7-28(20,21)22)6-2-4-8-29(23,24)25;;/h9-10H,1-8H2,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
AGMWHQKMZIRPIE-UHFFFAOYSA-L
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x209352-potassium-4-4-2-6-dibromo-4h-cyclopenta-2-1-b-3-4-b-dithiophene-4-4-diyl-bis-butane-1-sulfonate.html
Synonym
potassium 4,4'-(2,6-dibromo-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-4,4-diyl)bis(butane-1-sulfonate)
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x209352-potassium-4-4-2-6-dibromo-4h-cyclopenta-2-1-b-3-4-b-dithiophene-4-4-diyl-bis-butane-1-sulfonate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)