Merck
ADVH99BD225A
AChemBlock
[2,2-difluoro-1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥44,100
250 MG
¥79,400
1 G
¥193,800
5 G
¥743,600
ベンダーカタログ番号: W164827-100MG
¥44,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥44,100
250 MG
¥79,400
1 G
¥193,800
5 G
¥743,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W164827-100MG
¥44,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2,2-difluorocyclopropane-1,1-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C5H8F2O2/c6-5(7)1-4(5,2-8)3-9/h8-9H,1-3H2
InChI Key
UGYHPZDRTHTYAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/w164827-2-2-difluoro-1-hydroxymethyl-cyclopropyl-methanol.html
Synonym
(2,2-difluorocyclopropane-1,1-diyl)dimethanol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w164827-2-2-difluoro-1-hydroxymethyl-cyclopropyl-methanol.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)