Merck
ADVH996BD5A5
AChemBlock
(S)-3-(1-(tert-butoxy)-1-oxopropan-2-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥54,800
1 G
¥151,100
5 G
¥437,700
ベンダーカタログ番号: S88276-250MG
¥54,800
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥54,800
1 G
¥151,100
5 G
¥437,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: S88276-250MG
¥54,800
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(S)-3-(1-(tert-butoxy)-1-oxopropan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H18O4/c1-9(13(17)18-14(2,3)4)10-6-5-7-11(8-10)12(15)16/h5-9H,1-4H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
INNKCTHTBYUIGI-VIFPVBQESA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s88276-s-3-1-tert-butoxy-1-oxopropan-2-yl-benzoic-acid.html
Synonym
(s)-3-(1-(tert-butoxy)-1-oxopropan-2-yl)benzoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88276-s-3-1-tert-butoxy-1-oxopropan-2-yl-benzoic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)