Merck
ADVH98DE6C38
AChemBlock
2-(3-ethoxyphenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥91,200
ベンダーカタログ番号: Q66113-5G
¥91,200
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥91,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: Q66113-5G
¥91,200
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-ethoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-2-13-9-5-3-4-8(6-9)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
HRFLULLBPLPBSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q66113-2-3-ethoxyphenyl-acetic-acid.html
Synonym
2-(3-ethoxyphenyl)acetic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66113-2-3-ethoxyphenyl-acetic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)