Merck
ADVH98DE646F
AChemBlock
tert-butyl 2'-oxo-1',2'-dihydrospiro[azetidine-3,3'-indole]-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥90,100
250 MG
¥139,300
1 G
¥351,100
ベンダーカタログ番号: W164922-100MG
¥90,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥90,100
250 MG
¥139,300
1 G
¥351,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W164922-100MG
¥90,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2'-oxospiro[azetidine-3,3'-indoline]-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H18N2O3/c1-14(2,3)20-13(19)17-8-15(9-17)10-6-4-5-7-11(10)16-12(15)18/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,16,18)
InChI Key
KNXROXDVJNVTCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w164922-tert-butyl-2-oxo-1-2-dihydrospiro-azetidine-3-3-indole-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 2'-oxospiro[azetidine-3,3'-indoline]-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w164922-tert-butyl-2-oxo-1-2-dihydrospiro-azetidine-3-3-indole-1-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)