Merck
ADVH98DE61BD
AChemBlock
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥98,700
250 MG
¥153,200
1 G
¥372,400
5 G
¥1,102,900
ベンダーカタログ番号: U132529-100MG
¥98,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥98,700
250 MG
¥153,200
1 G
¥372,400
5 G
¥1,102,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: U132529-100MG
¥98,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-9(13)6-12-5-8/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
CSQBUSQTOWHXLW-BDAKNGLRSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u132529-tert-butyl-1r-5s-3-6-diazabicyclo-3-2-1-octane-6-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u132529-tert-butyl-1r-5s-3-6-diazabicyclo-3-2-1-octane-6-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)