Merck
ADVH98732F43
AChemBlock
methyl 2-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥48,400
1 G
¥112,600
5 G
¥305,100
ベンダーカタログ番号: U131538-250MG
¥48,400
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥48,400
1 G
¥112,600
5 G
¥305,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: U131538-250MG
¥48,400
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
methyl 2-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]acrylate
Inchi Code
1S/C14H23NO6/c1-9(10(16)19-8)15(11(17)20-13(2,3)4)12(18)21-14(5,6)7/h1H2,2-8H3
InChI Key
XTHKWMJJDXMJHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
White Powder
Product Link
https://www.achemblock.com/u131538-methyl-2-bis-tert-butoxy-carbonyl-amino-prop-2-enoate.html
Synonym
methyl 2-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}prop-2-enoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131538-methyl-2-bis-tert-butoxy-carbonyl-amino-prop-2-enoate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)