Merck
ADVH97EBD500
AChemBlock
Ethyl 2-Cyano-3-(4-nitrophenyl)acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C12H10N2O4/c1-2-18-12(15)10(8-13)7-9-3-5-11(6-4-9)14(16)17/h3-7H,2H2,1H3/b10-7+
InChI Key
YVACJZRCOWZWPY-JXMROGBWSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u137892-ethyl-2-cyano-3-4-nitrophenyl-acrylate.html
Synonym
ethyl (E)-2-cyano-3-(4-nitrophenyl)acrylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u137892-ethyl-2-cyano-3-4-nitrophenyl-acrylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)