Merck
ADVH97ACA2B3
AChemBlock
Kaempferol 3-sophoroside-7-rhamnoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥189,600
ベンダーカタログ番号: U106089-10MG
¥189,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥189,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
756.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: U106089-10MG
¥189,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C33H40O20/c1-10-19(38)23(42)26(45)31(47-10)48-13-6-14(37)18-15(7-13)49-28(11-2-4-12(36)5-3-11)29(22(18)41)52-33-30(25(44)21(40)17(9-35)51-33)53-32-27(46)24(43)20(39)16(8-34)50-32/h2-7,10,16-17,19-21,23-27,30-40,42-46H,8-9H2,1H3/t10-,16+,17+,19-,20+,21+,23+,24-,25-,26+,27+,30+,31-,32-,33-/m0/s1
InChI Key
VRYWDBDPXMHHGE-IAYTZLMWSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u106089-kaempferol-3-sophoroside-7-rhamnoside.html
Synonym
3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u106089-kaempferol-3-sophoroside-7-rhamnoside.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)