Merck
ADVH97AC96F7
AChemBlock
2-Isopropoxy-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥48,400
1 G
¥112,600
5 G
¥427,000
ベンダーカタログ番号: U109830-250MG
¥48,400
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥48,400
1 G
¥112,600
5 G
¥427,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.45
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: U109830-250MG
¥48,400
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-isopropoxy-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C18H29N3O2/c1-14(2)23-18-13-16(3-4-17(18)19)20-7-5-15(6-8-20)21-9-11-22-12-10-21/h3-4,13-15H,5-12,19H2,1-2H3
InChI Key
AQKZHYLZPPVBIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u109830-2-isopropoxy-4-4-morpholinopiperidin-1-yl-aniline.html
Synonym
2-isopropoxy-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)aniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u109830-2-isopropoxy-4-4-morpholinopiperidin-1-yl-aniline.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)