Merck
ADVH95ECA178
AChemBlock
1-Methoxycarbonyl-adamantan-4-one EthyleneKetal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥44,100
1 G
¥101,900
ベンダーカタログ番号: M23539-250MG
¥44,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥44,100
1 G
¥101,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M23539-250MG
¥44,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl spiro[adamantane-2,2'-[1,3]dioxolane]-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20O4/c1-16-12(15)13-6-9-4-10(7-13)14(11(5-9)8-13)17-2-3-18-14/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI Key
IJJBOFUSNCAQQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23539-1-methoxycarbonyl-adamantan-4-one-ethyleneketal.html
Synonym
methyl (1r,3s,5s,7s)-spiro[adamantane-2,2'-[1,3]dioxolane]-5-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23539-1-methoxycarbonyl-adamantan-4-one-ethyleneketal.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)